Ethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC450408-1G PC450408-5G
APOSPC450408-1GEA 698 DKK
APOSPC450408-1G APOSPC450408-5G
Ethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Ethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Formel: C₆H₈F₄O₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD28334385
CAS-nummer: 277332-97-5
UN nummer: 3272
ADR: 3,III