4-Chlorophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Chlorophenyltriflate, 4-Chlorophenyl triflate
PC4504-1G PC4504-25G PC4504-5G
APOSPC4504-1GEA 164 DKK
APOSPC4504-1G APOSPC4504-25G APOSPC4504-5G
4-Chlorophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
4-Chlorophenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₇H₄ClF₃O₃S
Molekylvægt: 260.618 g/mol
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07784323
CAS-nummer: 29540-84-9