7-Fluoronaphthalen-1-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC45032-100MG PC45032-250MG
APOSPC45032-100MGEA 360 DKK
APOSPC45032-100MG APOSPC45032-250MG
7-Fluoronaphthalen-1-ol 95%
7-Fluoronaphthalen-1-ol
Formel: C₁₀H₇FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077540
CAS-nummer: 3132-92-1