4-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC45031-1G PC45031-250MG PC45031-5G
APOSPC45031-1GEA 436 DKK
APOSPC45031-1G APOSPC45031-250MG APOSPC45031-5G
4-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
4-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₅BrF₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15527568
CAS-nummer: 453565-89-4