2,2-Difluoroethyl hexafluoroisopropyl carbonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC450294-1G PC450294-5G
APOSPC450294-1GEA 1490 DKK
APOSPC450294-1G APOSPC450294-5G
2,2-Difluoroethyl hexafluoroisopropyl carbonate
2,2-Difluoroethyl hexafluoroisopropyl carbonate
Formel: C₆H₄F₈O₃
Kogepunkt: 80…81 °C (150 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28334289
CAS-nummer: 1980044-06-1
UN nummer: 1993
ADR: 3,III