2,2-Difluoroethyl methyl carbonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC450291-1G PC450291-5G
APOSPC450291-1GEA 1090 DKK
APOSPC450291-1G APOSPC450291-5G
2,2-Difluoroethyl methyl carbonate
2,2-Difluoroethyl methyl carbonate
Formel: C₄H₆F₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28054293
CAS-nummer: 916678-13-2
UN nummer: 1993
ADR: 3,III