5,5,5-Trifluoropentan-2-one 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC450286-1G PC450286-25G PC450286-5G
APOSPC450286-1GEA 709 DKK
APOSPC450286-1G APOSPC450286-25G APOSPC450286-5G
5,5,5-Trifluoropentan-2-one 98%
5,5,5-Trifluoropentan-2-one
Formel: C₅H₇F₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20353440
CAS-nummer: 1341078-97-4
UN nummer: 1993
ADR: 3,III