Perfluorotetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC450285-1G PC450285-5G
APOSPC450285-1GEA 828 DKK
APOSPC450285-1G APOSPC450285-5G
Perfluorotetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
Perfluorotetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
Formel: C₆HF₉O₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD28054326
CAS-nummer: 2248063-91-2
UN nummer: 1760
ADR: 8,III