4-Fluoroisophthalic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC450277-1G PC450277-25G PC450277-5G
APOSPC450277-1GEA 866 DKK
APOSPC450277-1G APOSPC450277-25G APOSPC450277-5G
4-Fluoroisophthalic acid
4-Fluoroisophthalic acid
Formel: C₈H₅FO₄
Smeltepunkt: 290…293 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06208805
CAS-nummer: 327-95-7