1-Bromo-4-fluoro-2-(trichloromethyl)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450265-1G
PC450265-5G
APOSPC450265-1GEA
1780
DKK
APOSPC450265-1G
APOSPC450265-5G
1-Bromo-4-fluoro-2-(trichloromethyl)benzene
1-Bromo-4-fluoro-2-(trichloromethyl)benzene
Formel:
C₇H₃BrCl₃F Molekylvægt: 292.36 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD19442033 CAS-nummer: 1309602-51-4 |