2,4-Difluoro-1,3,5-trimethylbenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450262-1G PC450262-5G
APOSPC450262-1GEA 1170 DKK
APOSPC450262-1G APOSPC450262-5G
2,4-Difluoro-1,3,5-trimethylbenzene 95%
2,4-Difluoro-1,3,5-trimethylbenzene
Formel: C₉H₁₀F₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18074339
CAS-nummer: 392-61-0