Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)phosphate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450257-1G PC450257-25G PC450257-5G
APOSPC450257-1GEA 515 DKK
APOSPC450257-1G APOSPC450257-25G APOSPC450257-5G
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)phosphate 97%
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)phosphate
Formel: C₉H₆F₁₅O₄P
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22124059
CAS-nummer: 25476-41-9