2,2-Difluoroethyl difluoroacetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450252-25G PC450252-5G
APOSPC450252-25GEA 8340 DKK
APOSPC450252-25G APOSPC450252-5G
2,2-Difluoroethyl difluoroacetate
2,2-Difluoroethyl difluoroacetate
Formel: C₄H₄F₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18074351
CAS-nummer: 1300698-74-1