Sodium 2,2-difluorohexanoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450242-1G PC450242-250MG
APOSPC450242-1GEA 1290 DKK
APOSPC450242-1G APOSPC450242-250MG
Sodium 2,2-difluorohexanoate
Sodium 2,2-difluorohexanoate
Formel: C₆H₉F₂O₂·Na
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23134591
CAS-nummer: 1403667-43-5