1,2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)ethane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,1,2,2-Tetrafluoro-1-[2-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)ethoxy]ethane
PC450236-25G PC450236-5G PC450236-100G
APOSPC450236-25GEA 1380 DKK
APOSPC450236-25G APOSPC450236-5G APOSPC450236-100G
1,2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)ethane
1,2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)ethane
Formel: C₆H₆F₈O₂
Kogepunkt: 80 °C (50 mm Hg)
Massefylde: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 66 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16619127
CAS-nummer: 358-39-4