Perfluorotetrahydro-2-furancarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC450231-1G PC450231-5G
APOSPC450231-1GEA 1250 DKK
APOSPC450231-1G APOSPC450231-5G
Perfluorotetrahydro-2-furancarboxylic acid
Perfluorotetrahydro-2-furancarboxylic acid
Formel: C₅HF₇O₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD28054325
CAS-nummer: 65578-62-3
UN nummer: 3265
ADR: 8,III