3-Carbethoxy-2,6-bis(difluoromethyl)-4H-pyran-4-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450230-1G PC450230-5G
APOSPC450230-1GEA 1060 DKK
APOSPC450230-1G APOSPC450230-5G
3-Carbethoxy-2,6-bis(difluoromethyl)-4H-pyran-4-one
3-Carbethoxy-2,6-bis(difluoromethyl)-4H-pyran-4-one
Formel: C₁₀H₈F₄O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18074364
CAS-nummer: 1309602-66-1