5-Chloro-1,1-difluoro-3-oxapentane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC450228-1G PC450228-5G
APOSPC450228-1GEA 3050 DKK
APOSPC450228-1G APOSPC450228-5G
5-Chloro-1,1-difluoro-3-oxapentane
5-Chloro-1,1-difluoro-3-oxapentane
Formel: C₄H₇ClF₂O
Molekylvægt: 144.548 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD19442046
CAS-nummer: 1309602-55-8
UN nummer: 1993
ADR: 3 III