Perfluoro(2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoic) acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC450224-1G PC450224-5G
APOSPC450224-1GEA 1960 DKK
APOSPC450224-1G APOSPC450224-5G
Perfluoro(2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoic) acid 97%
Perfluoro(2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoic) acid
Formel: C₁₈HF₃₅O₇
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03412273
CAS-nummer: 52481-85-3