5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluoro-2-octanone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC450220-1G PC450220-5G
APOSPC450220-1GEA 1160 DKK
APOSPC450220-1G APOSPC450220-5G
5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluoro-2-octanone 97%
5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluoro-2-octanone
Formel: C₈H₇F₉O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18072183
CAS-nummer: 140834-64-6