Sodium pentafluorobenzenesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC450218-25G PC450218-5G
APOSPC450218-25GEA 8330 DKK
APOSPC450218-25G APOSPC450218-5G
Sodium pentafluorobenzenesulphonate
Sodium pentafluorobenzenesulphonate
Formel: C₆F₅O₃S·Na
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038122
CAS-nummer: 120193-44-4