2-(2,6-Difluorophenyl)-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450216-1G PC450216-5G
APOSPC450216-1GEA 1320 DKK
APOSPC450216-1G APOSPC450216-5G
2-(2,6-Difluorophenyl)-1H-benzimidazole
2-(2,6-Difluorophenyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₁₃H₈F₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06490681
CAS-nummer: 164593-05-9