2-[2-(2,2-Difluoroethoxy)ethoxy]ethan-1-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC450213-250MG PC450213-5G PC450213-1G
APOSPC450213-250MGEA 872 DKK
APOSPC450213-250MG APOSPC450213-5G APOSPC450213-1G
2-[2-(2,2-Difluoroethoxy)ethoxy]ethan-1-ol
2-[2-(2,2-Difluoroethoxy)ethoxy]ethan-1-ol
Formel: C₆H₁₂F₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24842562
CAS-nummer: 1435806-96-4