1,1,1-Tribromotrifluoroacetone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC450209-1G
PC450209-5G
APOSPC450209-1GEA
1320
DKK
APOSPC450209-1G
APOSPC450209-5G
1,1,1-Tribromotrifluoroacetone
1,1,1-Tribromotrifluoroacetone
Formel:
C₃Br₃F₃O Kogepunkt: 84,7 °C (743 mm Hg) Massefylde: 2,7 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD18074348 CAS-nummer: 431-91-4 |