Sodium 2,2-difluorobutyrate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450208-1G PC450208-5G
APOSPC450208-1GEA 1100 DKK
APOSPC450208-1G APOSPC450208-5G
Sodium 2,2-difluorobutyrate
Sodium 2,2-difluorobutyrate
Formel: C₄H₅F₂O₂·Na
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20486155
CAS-nummer: 1346521-51-4