2-Iodo-2-(trifluoromethyl)-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450206-1G PC450206-5G
APOSPC450206-1GEA 866 DKK
APOSPC450206-1G APOSPC450206-5G
2-Iodo-2-(trifluoromethyl)-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane
2-Iodo-2-(trifluoromethyl)-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane
Formel: C₅H₂F₉I
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18074329
CAS-nummer: 428-68-2