1,2-Dibromo-1-(perfluoro-n-hexyl)ethane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450205-25G PC450205-5G
APOSPC450205-25GEA 3780 DKK
APOSPC450205-25G APOSPC450205-5G
1,2-Dibromo-1-(perfluoro-n-hexyl)ethane
1,2-Dibromo-1-(perfluoro-n-hexyl)ethane
Formel: C₈H₃Br₂F₁₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16621307
CAS-nummer: 51249-62-8