4-(Difluoromethoxy)-3-methoxybenzaldehyde oxime
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC450199-1G PC450199-5G
APOSPC450199-1GEA 818 DKK
APOSPC450199-1G APOSPC450199-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-methoxybenzaldehyde oxime
4-(Difluoromethoxy)-3-methoxybenzaldehyde oxime
Formel: C₉H₉F₂NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01124384
CAS-nummer: 733796-08-2