(2,2-Difluoroethoxy)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC450195-1G PC450195-250MG PC450195-5G
APOSPC450195-1GEA 2130 DKK
APOSPC450195-1G APOSPC450195-250MG APOSPC450195-5G
(2,2-Difluoroethoxy)benzene
(2,2-Difluoroethoxy)benzene
Formel: C₈H₈F₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19442073
CAS-nummer: 1309602-18-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,III