Tris(3-fluoropropyl)borate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC450192-1G PC450192-250MG PC450192-5G
APOSPC450192-1GEA 3210 DKK
APOSPC450192-1G APOSPC450192-250MG APOSPC450192-5G
Tris(3-fluoropropyl)borate
Tris(3-fluoropropyl)borate
Formel: C₉H₁₈BF₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20489408
UN nummer: 1993
ADR: 3,III