2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl butyrate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC450190-1G PC450190-5G
APOSPC450190-1GEA 741 DKK
APOSPC450190-1G APOSPC450190-5G
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl butyrate
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl butyrate
Formel: C₇H₉F₅O₂
Molekylvægt: 220.137 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22123979
CAS-nummer: 950191-45-4
UN nummer: 3272
ADR: 3 III