trans-1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC450187-1G PC450187-5G
APOSPC450187-1GEA 1960 DKK
APOSPC450187-1G APOSPC450187-5G
trans-1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane 95%
trans-1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane
Formel: C₄Cl₂F₆
Massefylde: 1,64 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23704312
CAS-nummer: 3832-15-3