Sodium 4-fluorophenylacetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC450186-1G PC450186-5G
APOSPC450186-1GEA 1700 DKK
APOSPC450186-1G APOSPC450186-5G
Sodium 4-fluorophenylacetate
Sodium 4-fluorophenylacetate
Formel: C₈H₆FO₂·Na
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28054312
CAS-nummer: 178666-56-3