1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl 1H,1H-heptafluorobutyl ether 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC450184-1G PC450184-5G
APOSPC450184-1GEA 3050 DKK
APOSPC450184-1G APOSPC450184-5G
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl 1H,1H-heptafluorobutyl ether 95%
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl 1H,1H-heptafluorobutyl ether
Formel: C₇H₃F₁₃O
Kogepunkt: 105 °C
Massefylde: 1,6292 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22123962
CAS-nummer: 1184-97-0
UN nummer: 3271
ADR: 3,III