5,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC450181-1G PC450181-5G
APOSPC450181-1GEA 1950 DKK
APOSPC450181-1G APOSPC450181-5G
5,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
5,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₃Cl₂F₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01658509
CAS-nummer: 2338-25-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,II