1H,1H,2H,2H-Perfluoropentyltrimethoxysilane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoropentyl)trimethoxysilane
PC450175-25G PC450175-1G PC450175-5G
APOSPC450175-25GEA 0 DKK
APOSPC450175-25G APOSPC450175-1G APOSPC450175-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluoropentyltrimethoxysilane
1H,1H,2H,2H-Perfluoropentyltrimethoxysilane
Formel: C₈H₁₃F₇O₃Si
Kogepunkt: 88…89 °C (70 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18074425
CAS-nummer: 109134-39-6