1-Allyl-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450171-1G PC450171-250MG
APOSPC450171-1GEA 2510 DKK
APOSPC450171-1G APOSPC450171-250MG
1-Allyl-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
1-Allyl-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
Formel: C₁₁H₉F₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02102641
CAS-nummer: 139591-03-0