2-(2-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450170-1G PC450170-5G
APOSPC450170-1GEA 1540 DKK
APOSPC450170-1G APOSPC450170-5G
2-(2-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole
2-(2-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₁₃H₉FN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01086283
CAS-nummer: 321-51-7