5-Chloro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450168-1G PC450168-5G
APOSPC450168-1GEA 1780 DKK
APOSPC450168-1G APOSPC450168-5G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₄ClF₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00808236
CAS-nummer: 656-49-5