Sodium 2,4,5-trifluorophenylacetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450165-1G PC450165-5G
APOSPC450165-1GEA 1040 DKK
APOSPC450165-1G APOSPC450165-5G
Sodium 2,4,5-trifluorophenylacetate
Sodium 2,4,5-trifluorophenylacetate
Formel: C₈H₄F₃O₂·Na
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28054314
CAS-nummer: 1980063-39-5