6-Chloro-5-fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450163-1G PC450163-5G
APOSPC450163-1GEA 1780 DKK
APOSPC450163-1G APOSPC450163-5G
6-Chloro-5-fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-Chloro-5-fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₃ClF₄N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01658447
CAS-nummer: 89426-96-0