(S)-1-(3,4-Difluorophenyl)ethanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450161-1G PC450161-5G
APOSPC450161-1GEA 2680 DKK
APOSPC450161-1G APOSPC450161-5G
(S)-1-(3,4-Difluorophenyl)ethanol
Formel: C₈H₈F₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09863749
CAS-nummer: 126534-40-5