Tris(2,2-difluoroethyl)borate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC450157-1G PC450157-250MG PC450157-5G PC450157-100MG
APOSPC450157-1GEA 5540 DKK
APOSPC450157-1G APOSPC450157-250MG APOSPC450157-5G APOSPC450157-100MG
Tris(2,2-difluoroethyl)borate
Tris(2,2-difluoroethyl)borate
Formel: C₆H₉BF₆O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19442172
CAS-nummer: 1396338-09-2
UN nummer: 1993
ADR: 3,III