5,6-Dimethyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450156-1G PC450156-5G PC450156-250MG
APOSPC450156-1GEA 2430 DKK
APOSPC450156-1G APOSPC450156-5G APOSPC450156-250MG
5,6-Dimethyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
5,6-Dimethyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₁₀H₉F₃N₂
Smeltepunkt: 235…238 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00022676
CAS-nummer: 1799-79-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III