4-Bromo-4,4-difluoro-1-phenyl-1,3-butanedione
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450154-1G PC450154-250MG
APOSPC450154-1GEA 866 DKK
APOSPC450154-1G APOSPC450154-250MG
4-Bromo-4,4-difluoro-1-phenyl-1,3-butanedione
4-Bromo-4,4-difluoro-1-phenyl-1,3-butanedione
Formel: C₁₀H₇BrF₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18074362
CAS-nummer: 1032273-54-3