2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzylamine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450151-25G PC450151-5G PC450151-1G
APOSPC450151-25GEA 2520 DKK
APOSPC450151-25G APOSPC450151-5G APOSPC450151-1G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzylamine hydrochloride
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzylamine hydrochloride
Formel: C₈H₇F₄N·ClH
MDL Number: MFCD08437622
CAS-nummer: 643088-07-7