3-Bromo-2-fluoroprop-1-ene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC450149-1G PC450149-250MG PC450149-5G
APOSPC450149-1GEA 2130 DKK
APOSPC450149-1G APOSPC450149-250MG APOSPC450149-5G
3-Bromo-2-fluoroprop-1-ene
3-Bromo-2-fluoroprop-1-ene
Formel: C₃H₄BrF
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20492668
CAS-nummer: 35386-83-5
UN nummer: 1993
ADR: 3,III