6-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450148-1G PC450148-5G
APOSPC450148-1GEA 2040 DKK
APOSPC450148-1G APOSPC450148-5G
6-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₉H₄F₆N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18074397
CAS-nummer: 113638-38-3