2,3,3,3-Tetrafluoro-1-iodopropene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC450142-1G PC450142-5G
APOSPC450142-1GEA 3140 DKK
APOSPC450142-1G APOSPC450142-5G
2,3,3,3-Tetrafluoro-1-iodopropene 95%
2,3,3,3-Tetrafluoro-1-iodopropene
Formel: C₃HF₄I
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07784213
CAS-nummer: 672339-38-7