1,1'-Oxybis[4-(tridecafluorohexyl)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450140-100MG PC450140-1G PC450140-250MG
APOSPC450140-100MGEA 1040 DKK
APOSPC450140-100MG APOSPC450140-1G APOSPC450140-250MG
1,1'-Oxybis[4-(tridecafluorohexyl)benzene
1,1'-Oxybis[4-(tridecafluorohexyl)benzene
Formel: C₂₄H₈F₂₆O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24842590
CAS-nummer: 151707-03-8